Documenti fondamentali
Z423491
Easy-Read® thermometer
temperature 20-500 °F, immersion level, 76 mm
Sinonimo/i:
immersion thermometer
Scegli un formato
1 EA
55,10 €
25 EA
979,00 €
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
55,10 €
25 EA
979,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112303
NACRES:
NB.79
55,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
immersion level 76 mm
Confezionamento
pack of 1 ea
pack of 25 ea
Produttore/marchio commerciale
HB Instruments B60302-0100
Campo di misura della temperatura
20-500 °F
Lunghezza
355 mm
D.E.
6-7 mm
Descrizione generale
Easy-to-read thermometers with black printing on a bright yellow background. Filled with contrasting black, non-hazardous, Enviro-Safe liquid. Calibrated with NIST, DKD standards.
Applicazioni
Easy Read® thermometer can be used in pharmaceutical, petrochemical, food, beverage processing, dairies, breweries, distilleries, universities and chemical labs.
Note legali
Easy Read is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)