Documenti fondamentali
Z115169
Spinvane® magnetic stirring bar
for 0.3 - 2mL vials
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
6 EA
81,40 €
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
6 EA
81,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
eCl@ss:
32100100
NACRES:
NB.72
81,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
triangular PTFE-coated bar
Confezionamento
pack of 6 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37134-0000
Largh. × Alt. × Diam. barra
5.6 mm × 9.6 mm × 4.8 mm
Descrizione generale
  • Spinvane® magnetic stirring bars are ideal for small conical-shaped tubes and micro vials.
  • The triangle-shaped polytetrafluoroethylene (PTFE) coated vane features a cross-mounted molded-in Alnico magnet for effective stirring.
  • Autoclavable.
Bars designed for narrow stirring applications.
Note legali
Spinvane is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)