Documenti fondamentali
Z419958
Sigma-Aldrich
Aldrich® addition funnels with PTFE needle valve
Jacketed, capacity 250 mL, joint: ST/NS 24/40
Sinonimo/i:
funnel glass, glass funnel, glass funnels
Scegli un formato
1 EA
868,00 €
868,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
868,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121809
NACRES:
NB.43
868,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/40
Altezza
500 mm
Capacità
250 mL
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)