Documenti fondamentali
Z414190
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 29/32
Scegli un formato
1 EA
48,50 €
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
48,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
48,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
male joint: ST/NS29/32
Descrizione generale
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)