Documenti fondamentali
Z648418
Quickfit® vertical receiver adapter
joint: ST/NS 24/29
Scegli un formato
1 EA
71,30 €
71,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
71,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
71,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
joint: ST/NS24/29
Produttore/marchio commerciale
Quickfit RA 13/33/SC
Disponibilità
not available in USA and Canada
Descrizione generale
Vacuum connection with screw-thread adapter for flexible tubing.
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)