Documenti fondamentali
Z413550
Sigma-Aldrich
Aldrich® three-way adapter with thermometer joint
joint: ST/NS 14/20
Sinonimo/i:
adapter laboratory, glass adapter, glass adapters
Scegli un formato
1 EA
90,30 €
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
90,30 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
90,30 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
thermometer joint ST/NS10/18
joint: ST/NS14/20
Categorie correlate
Descrizione generale
A 50mm immersion length thermometer is recommended.
Side-arm is at 75° angle from bottom joint. Distance from joint to side-arm is 75mm.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)