Documenti fondamentali
Z415529
Sigma-Aldrich
Aldrich® short-path distillation head with jacketed condenser
Joints: ST/NS 14/20 (2), thermometer joint: ST/NS 10/18
Scegli un formato
1 EA
616,00 €
616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
616,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104812
NACRES:
NB.43
616,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Giunto
thermometer joint: ST/NS10/18
Joints: ST/NS14/20 (2)
Lungh. condensatore
150 mm
Prof. immersione
50 mm
Categorie correlate
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)