Documenti fondamentali
SYNA351410
Synthware distillation adapter
joint: ST/NS 14/10
Sinonimo/i:
Synthware A351410, adapter, sidearm adapter
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
Prezzi e disponibilità al momento non sono disponibili
Giunto
joint: ST/NS14/10
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
A351410
Categorie correlate
Descrizione generale
Synthware distillation side arm adapter with 14/10 joint. Supplied with one holed compression cap and one ViltonTM O-ring.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)