Documenti fondamentali
Z409405
Sigma-Aldrich
Nalgene® safety waste systems
bottle only, capacity 10 L
Sinonimo/i:
laboratory waste liquid disposal
Scegli un formato
1 EA
113,00 €
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
113,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
113,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Nalgene 2097-0020
Capacità
10 L
Descrizione generale
Safely dispose of chemical and biological waste and reduce hazardous emissions in the laboratory.
Funnels and waste bottles for the 4L model are also available, sold separately.
Safety waste funnel has a hinged cover (red) to keep emissions contained, funnel attaches to the bottle and remains in place until the bottle is full. A built-in vent minimizes overflow. Bottles are made of safe, durable HDPE.
Note legali
Nalgene is a registered trademark of Thermo Fisher Scientific or its subsidiaries
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)