Documenti fondamentali
Z400629
Supelco
EZSafe® chromatography columns with precision valve
I.D. × L 50 mm × 300 mm, volume 560 mL
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NC.05
Descrizione
standard column
tecniche
LPLC: suitable
Diam. int. × lungh.
50 mm × 300 mm
Dimensioni foro
2 mm
Volume
560 mL
Compatibilità
suitable for chromatography
Descrizione generale
Low pressure (max. 7 psig) medium wall columns with reservoir. Greaseless PTFE insert with screw-thread attaches flow control valve to column. Precision all-PTFE valve and drip-tip.
Note legali
EZ Safe is a registered trademark of Gerresheimer Glass, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)