Documenti fondamentali
Z303674
Quickfit® three-neck round-bottom flasks with vertical necks
capacity 1,000 mL, center joint: ST/NS 29/32
Sinonimo/i:
FR1L/4S/22P
Scegli un formato
5 X 1 EA
611,00 €
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
5 X 1 EA
611,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
611,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass
round bottom flask
three-neck (Vertical)
Giunto
center joint: ST/NS29/32
side joint ST/NS19/26
Sterilità
non-sterile
Caratteristiche
closure type Standard Taper Joint
Confezionamento
pack of 1
Produttore/marchio commerciale
Quickfit FR1L/4S/22P
Disponibilità
not available in ROW (Available only in EU countries), USA and Canada
not available in USA and Canada
Altezza
185 mm
Capacità
1,000 mL
Descrizione generale
  • One vertical neck
  • Two parallel necks
Note legali
Quickfit is a registered trademark of SciLabware Limited
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)