369489
Titanium
foil, thickness 2.0 mm, 99.7% trace metals basis
About This Item
Prodotti consigliati
Saggio
99.7% trace metals basis
Forma fisica
foil
Temp. autoaccensione
860 °F
Resistività
42.0 μΩ-cm, 20°C
Spessore
2.0 mm
P. eboll.
3287 °C (lit.)
Punto di fusione
1660 °C (lit.)
Densità
4.5 g/mL at 25 °C (lit.)
applicazioni
battery manufacturing
Stringa SMILE
[Ti]
InChI
1S/Ti
RTAQQCXQSZGOHL-UHFFFAOYSA-N
Quantità
Codice della classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
nwg
Not applicable
Dispositivi di protezione individuale
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
I clienti hanno visto anche
Articoli
Biomedical implants are essentially foreign substances within the human body that must survive many years’ exposure to demanding mechanical and physiological conditions. Despite these challenges, metal implants have been widely used to substitute for or rebuild hard tissues such as bones and teeth.