Documenti fondamentali
Z284246
Sigma-Aldrich
Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars
size 7/8 in. × 1/4 in.
Sinonimo/i:
Stirbar, Stirring Bar, glass Stir Bar
Scegli un formato
1 EA
36,57 €
36,57 €
Prezzo di listino38,50 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
36,57 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
36,57 €
Prezzo di listino38,50 €Risparmia il 5%
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
cylindrical
round glass coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37101-7814
Lunghezza
22 mm
Diametro
6.4 mm
Misura
7/8 in. × 1/4 in.
Descrizione generale
  • Spinbar® Pyrex® magnetic stir bars are manufactured from Type I borosilicate glass.
  • Ideal for use in applications requiring high temperature up to 274°C (525°F).
  • The smooth Pyrex®glass coating ensures easy cleaning and offers “zero absorption” thus preventing cross-contamination of samples.
  • Autoclavable.
Note legali
PYREX is a registered trademark of Corning, Inc.
Spinbar is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)