Documenti fondamentali
Z281360
Laboratory brushes
Burette, L 30 in., brush diam. × L 1/2 in. × 3 1/4 in.
Scegli un formato
4 EA
51,70 €
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
51,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.43
51,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 4 ea
Lunghezza
30 in.
brush diam. × L
1/2 in. × 3 1/4 in.
Descrizione generale
Brush materials resistant to acids, aromatic and aliphatic hydrocarbons, ketones, ethyl acetate esters, trichloroethylene, and hot water. FDA and USDA approved materials.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 5
1 of 5