Documenti fondamentali
Z266051
Supelco
PTFE multi-plate racks
For use with 20 cm × 20 cm plates
Scegli un formato
1 EA
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
321,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41115711
NACRES:
NC.07
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
tecniche
thin layer chromatography (TLC): suitable
Descrizione generale
For use with Latch-Lid developing chamber. Can accommodate up to six TLC plates.
Note legali
Latch-Lid is a trademark of General Glassblowing, Inc.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Christiane Mühle et al.
Journal of chromatography. A, 1481, 137-144 (2016-12-26)
As part of the sphingomyelin pathway, sphingomyelinases and ceramidases have attracted much attention in basic as well as clinical research. However, current assays still often rely on a radioactive substrate, extensive manual purification steps, and hazardous solvents for chromatographic analysis.