Documenti fondamentali
Z264768
Sigma-Aldrich
Hydrion® Brilliant pH dip stiks
pH range 1-14
About This Item
Codice UNSPSC:
41113034
NACRES:
NB.79
Caratteristiche
non-bleeding: no
refill: no
Confezionamento
pkg of 100 ea
Produttore/marchio commerciale
Hydrion
graduations and accuracy measuring range
accuracy: 1 pH unit
Intervallo di pH
1-14
Metodo di rivelazione
colorimetric
Descrizione generale
Direct reading pH stick with clear, bright color matches over the desired pH range.
Note legali
Hydrion is a registered trademark of Micro Essential Laboratory, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)