Documenti fondamentali
Z261416
Sigma-Aldrich
Manual gas control valve
stainless steel, CGA Inlet size 330, female ¼ in. outlet
Scegli un formato
1 EA
406,00 €
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
406,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41112404
NACRES:
NB.51
406,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
stainless steel
Pressione in ingresso
≤3,000 psig
Dimens. Ingr. CGA
330
Descrizione generale
Provides an economical means of controlling gas flow directly from the cylinder. Manufactured with SS or Monel® bodies to accommodate corrosive gases that cannot be run through a regulator. Valve stem packing is PTFE. Hose barb outlet.
Attenzione
Control valves do not regulate pressure, they only control flow.
Note legali
Monel is a registered trademark of Huntington Alloys Corp.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)