Documenti fondamentali
Z253170
Scienceware® Fritware® immersion filters
diam. × L 40 mm × 90 mm
Sinonimo/i:
filter candle
Scegli un formato
1 PKG
59,80 €
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
59,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41104900
NACRES:
NB.24
59,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
high-density polyethylene
Confezionamento
pkg of 2
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
diam. × lung.
40 mm × 90 mm
Dimensione pori
90-130 μm
Descrizione generale
For recovery of solids without having to transfer material to funnels. 70 μm disc and body. May be precoated for fine filtration.
Note legali
Fritware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)