Vai a
T0693
Pharmed L/S tubing
size 15
Sinonimo/i:
Saint Gobain Peristaltic Pump Tubing
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
25 ft
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
135,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41105108
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
I.D.
0.19 in. (4.8 mm)
General description
Tubing for MasterFlex Peristaltic Pumps, PharMed tubing has been specifically formulated for the MasterFlex pump system. Great for tissue and cell work- nontoxic and nonhemolytic. Long service life minimizes risk of fluid exposure; reduces tubing cost and pump downtime.
  • Opaque to UV and visible light to protect light-sensitive fluids
  • Heat sealable, bondable, and formable
  • Extremely low gas permeability
Legal Information
MasterFlex is a trademark of Cole-Parmer Instrument Co.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
T1318T0443T0943
vibrant-m
T0693
Pharmed L/S tubing
vibrant-m
T1318
Pharmed L/S tubing
vibrant-m
T0443
Pharmed L/S tubing
vibrant-m
T0943
Pharmed L/S tubing
I.D.
0.19 in. (4.8 mm)
I.D.
0.19 in. (4.8 mm)
I.D.
0.03 in. (0.8 mm)
I.D.
0.25 in. (6.4 mm)
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
packaging
pack of 25 feet
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
manufacturer/tradename
Tygon
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Pharmed L/S tubing
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)