Z758906
Bollé Silium metal frame safety spectacles with adjustable non-slip nose bridge & flex temples
CE compliant
Sinonimo/i:
protective eyewear, protective glasses, safety eyeglasses, safety eyewear, safety glasses, safety spectacles
Scegli un formato
20,90 €
Scegli un formato
About This Item
20,90 €
Prodotti consigliati
Caratteristiche
CE compliant
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bollé SILPSI
Disponibilità
not available in USA
Descrizione generale
- Adjustable non-slip pads
- Non-slip temples
- Anti-scratch, anti-fog and anti-static coatings
- Brass frame
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)