Z262994
Wheaton narrow mouth bottles with caps
capacity 1 oz (30 mL), clear, white polypropylene cap, PTFE flat liner
Sinonimo/i:
Wheaton bottle, Wheaton bottles, narrow mouth
Scegli un formato
216,00 €
Scegli un formato
About This Item
216,00 €
Prodotti consigliati
Materiali
PTFE flat liner
colorless bottle
glass bottle
round bottle
white polypropylene cap
Giunto
Joints threaded neck (20-400)
Caratteristiche
with cap
Confezionamento
pkg of 48 ea
Produttore/marchio commerciale
WHEATON® W216806
Capacità
1 oz (30 mL)
diam. × alt.
31 mm × 79 mm
Colore
clear
Categorie correlate
Descrizione generale
Choice of cap styles:
- White PP cap with PTFE or polyvinyl liner
- Black plastic cap with Poly-Seal® PE cone liner
Caratteristiche e vantaggi
- Manufactured from clear USP Type III soda-lime glass
- Polypropylene caps with choice of liners
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)