Documenti fondamentali
Z245410
Sigma-Aldrich
Disposable beakers
capacity 800 mL
Scegli un formato
1 PKG
127,00 €
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 PKG
127,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121803
NACRES:
NB.43
127,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
subdivision 50 mL
Confezionamento
pkg of 100 ea
Alt. × diam. est.
133 mm × 107 mm
Capacità
800 mL
Descrizione generale
  • Translucent PP with three dripless pouring spouts
  • Molded graduations
  • Flat bottoms keep magnetic stir bars centered
  • Autoclavable
Altre note
Browse all plastic beakers
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)