Documenti fondamentali
Z243655
Sigma-Aldrich
Thermowell heating mantle
for flask size, 50 mL, AC/DC input 110 - 120 V AC
About This Item
Codice UNSPSC:
41102405
NACRES:
NB.76
Il prodotto Z243655 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Ingresso CA/CC
110-120 V, US 3-pin plug (AC)
Materiali
steel
Caratteristiche
CE compliant
CSA approved 110V to 120V models
for flask size 50 mL
Disponibilità
not available in EU
Parametri
0-550 °C temp. range
Peso
1.4 lb
Assorbimento di potenza
100 W
Descrizione generale
Economical and dependable. These mantles have a ceramic heat cavity (resistance wire completely embedded), a grounded metal housing for safer operation, a low profile that permits magnetic stirring, and can be operated at up to 550 °C. May be used as an air or sand bath. All models have a 36 in., 3-wire, integral power cord with U.S. plug (used as an interconnector plug with POWERMITE heat controllers). 50/60 Hz.
Note legali
POWERMITE is a trademark of Laboratory Craftsmen, Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)