Documenti fondamentali
Z232718
Duran® filtering flask
capacity 2,000 mL
Sinonimo/i:
conical flasks
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
Il prodotto Z232718 al momento non è in vendita nel tuo paese Contatta l'Assistenza Tecnica.
Materiali
borosilicate glass
flat bottom flask
narrow-mouth
Giunto
joint ST/NS neckI.D. 60 mm
Sterilità
non-sterile
Confezionamento
case of 1
Produttore/marchio commerciale
DURAN® 212016308
Disponibilità
not available in USA and Canada
Altezza
265 mm
Capacità
2,000 mL
Diametro est.
166 mm
Diam. portagomma
11 mm , for tube connection
D.I. collo
60 mm
Descrizione generale
For vacuum filtrations, with glass hose connector. Erlenmeyer shape. Manufactured from Duran borosilicate glass type 3.3 for maximum chemical and thermal resistance. Meets ISO 6556 standard.
Note legali
DURAN is a registered trademark of DWK Life Sciences
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)