Documenti fondamentali
Z740687
Sigma-Aldrich
Aldrich® Essentials filter flask, with side arm
capacity 2000 mL
Scegli un formato
4 EA
672,00 €
672,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
672,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121804
NACRES:
NB.43
672,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
borosilicate glass flask
flat bottom flask
Giunto
joint stopper9
Confezionamento
pkg of 4 ea
Capacità
2000 mL
Descrizione generale
Clear borosilicate glass Erlenmeyer style flask with side arm for connecting to vacuum or aspirator line. Used for filtration with Buchner funnels, Gooch crucibles, etc. Beaded rim for rubber gromets or filter adapters or rubber stoppers.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)