Documenti fondamentali
Z222321
Sigma-Aldrich
Keck® Joint Clip
standard taper, violet, joint size 12
Scegli un formato
12 EA
86,40 €
86,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
86,40 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122413
NACRES:
NB.35
86,40 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Colore
violet
Categorie correlate
Descrizione generale
Color coded, Delrin® plastic joint clips will not scratch glassware or corrode. Withstand temperatures up to 302 °F (150 °C). Resistant to concentrated alkalis and diluted acids; not resistant to halogen gases or concentrated acids.
Note legali
Delrin is a registered trademark of E. I. du Pont de Nemours and Company
Keck is a registered trademark of Adcuram Lab Technologies GmbH
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)