Documenti fondamentali
Z215228
PTFE anchor stirrer shaft
shaft diam. 6 mm, L 500 mm
Scegli un formato
1 EA
53,50 €
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
53,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103801
NACRES:
NB.72
53,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Cowie
Lunghezza
500 mm
Diametro pala
80 mm
Diam. asta
6 mm
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)