The pouches can be vacuum sealed. Prior to vacuum sealing ensure that the items in the bag do not have any sharp points that could puncture the film.
Z183377
Foil/poly bag
size 2 in. × 4 in.
Scegli un formato
44,10 €
Scegli un formato
About This Item
44,10 €
Prodotti consigliati
Confezionamento
pkg of 75 ea
Misura
2 in. × 4 in.
Spessore
5 mil
Categorie correlate
Descrizione generale
Recommended heat seal conditions: 400°F (204°C), 40 psi, 1.5 sec.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
I clienti hanno visto anche
-
Good morning, Can these pouches be sealed using a vacuum heat sealer? Thank you
1 risposta-