Documenti fondamentali
Z180572
Ace double-arc PTFE stirrer blade
W × L 19 mm × 60 mm
Scegli un formato
1 EA
15,10 €
15,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
15,10 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103800
NACRES:
NB.72
15,10 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE
Caratteristiche
fits shaft o.d. 10 mm (with button)
for flask size 250 ‑ 500 mL
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Ace Glass 8082-04
Largh. × lungh.
19 mm × 60 mm
Descrizione generale
Eliminates flip-over problem.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)