Documenti fondamentali
Z408468
Sigma-Aldrich
Scienceware® ROTO-FLO flow indicator
fits tubing, 5/16 - 1/2in., green wheel
Scegli un formato
1 EA
34,00 €
34,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
34,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
20121904
NACRES:
NB.51
34,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Descrizione
barbed ends
Caratteristiche
fits tubing 5/16 - 1/2in.
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Colore
green wheel
Descrizione generale
Colored paddle wheel spins freely with liquid or gas flow (range: 0.5 to 10 L/min). Made of clear PS. Not for use with corrosive fluids nor at temperatures above 64 °C.
Note legali
ROTO-FLO is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)