BR36401
BRAND® BLAUBRAND® volumetric flask trapezoidal
capacity 1 mL, polypropylene stopper
Sinonimo/i:
BLAUBRAND®, Volumetric flasks
Scegli un formato
44,60 €
Scegli un formato
About This Item
44,60 €
Prodotti consigliati
Materiali
polypropylene stopper
transparent borosilicate glass 3.3 flask
Giunto
joint ST/NS neck7/16
Caratteristiche
accuracy class A
Confezionamento
pack of 2 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 36401
Capacità
1 mL
Descrizione generale
All BLAUBRAND® volumetric flasks are delivered with batch number and enclosed one batch certificate per packing unit of the manufacturer. On demand also available with individual certificate or DAkkS calibration certificate.
Note legali
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)