Documenti fondamentali
Z178470
Tubing connectors
L 90 mm, Straight
Scegli un formato
12 EA
61,50 €
61,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
12 EA
61,50 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
61,50 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for tubing i.d. 5/16 ‑ 9/16 in.
Confezionamento
pack of 12 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F19655-0000
Lunghezza
90 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The "five-in-one" fits 5 sizes of tubing and will connect the same size tubing on both ends or act as a reducer for any combination within the range. The inside diameter increases with notch size when unneeded length is cut off for unrestricted flow. The molded PP connectors are steam auto-clavable at 121 °C (250 °F).
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)