Documenti fondamentali
Z274259
Sigma-Aldrich
Aldrich® tube fitting kit
for tubing i.d., 1/4 in.
Scegli un formato
1 KIT
216,00 €
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 KIT
216,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
216,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Caratteristiche
for tubing i.d. 1/4 in.
Descrizione generale
Clear, natural Nylon-66 fittings for making a variety of connections with flexible tubing. Fittings are supplied in a compartmentalized PP storage box.
Contains 90 fittings that include: tubing hose barbs, connectors, tees, elbows, plugs, and locking sleeves.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)