Documenti fondamentali
BR152800
BRAND® tubing connector, T-shape
polypropylene, for tubing i.d., 3 ‑ 4 mm
Sinonimo/i:
Tubing, Tubing Connectors
Scegli un formato
20 EA
21,70 €
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
20 EA
21,70 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.35
21,70 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
polypropylene
Caratteristiche
for tubing i.d. 3 ‑ 4 mm
Confezionamento
pack of 20 ea
Produttore/marchio commerciale
BRAND 152800
Lunghezza
20 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
The BRAND® T-shaped tubing connector is constructed from translucent polypropylene (PP), allowing for easy visibility of fluid flow. This connector is designed to create a branching point in tubing systems, enabling the connection of multiple tubes at different angles. Its durable construction ensures a secure and reliable fit, minimizing the risk of leaks or disconnections during operation.
Note legali
BRAND is a registered trademark of BRAND GMBH + CO KG
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)