Documenti fondamentali
Z172952
Sigma-Aldrich
Aldrich® pour-out adapter
male joint: ST/NS 14/20
About This Item
Codice UNSPSC:
41121815
NACRES:
NB.35
Giunto
male joint: ST/NS14/20
Descrizione generale
For pouring from flasks or funnels without pouring over ground joint.
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)