Documenti fondamentali
Z170488
Sigma-Aldrich
Lightnin® heavy-duty ring stand
rod diam. × L 5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Scegli un formato
1 EA
907,00 €
907,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
907,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
907,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Lightnin 829453
Diam. barra × lung.
5/8 in. × 27 in. , 316 SS
Peso
14 lb
Descrizione generale
Heavy base. Suitable for mounting stirring motors, etc.
Note legali
Lightnin is a registered trademark of Lightnin, a unit of General Signal
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)