Documenti fondamentali
Z509493
Support stand with rod
base size 5 in. × 8 in., Heavy duty
Scegli un formato
1 EA
43,00 €
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
43,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122800
NACRES:
NB.35
43,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Dimens. base
5 in. × 8 in.
Diam. barra × lung.
3/8 in. × 20 in.
Descrizione generale
Base is steel with black enamel finish. Removable rod is zinc-plated steel. Heavy-duty styles have an added steel plate on the back for extra weight.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)