Documenti fondamentali
SYNC366060C
Synthware chromatography column with PTFE stopcock and coarse frit
L 610 mm
Sinonimo/i:
Synthware C366060C, glass chromatograpy column
Scegli un formato
1 EA
258,00 €
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
258,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41121800
NACRES:
NB.51
258,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Grado
for chromatography
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Synthware C366060C
Lunghezza
610 mm
Categorie correlate
Descrizione generale
With reinforced beaded top, coarse porosity fritted disc to support column packing. All Synthware columns are heavy wall designed to increase safety.
Note legali
Synthware is a trademark of Kemtech America Inc.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)