Documenti fondamentali
Z560626
Sigma-Aldrich
Aldrich® calibrated chromatography column with solvent reservoir
reservoir volume 500 mL, top joint: threaded 29/32, column volume 600 mL
Scegli un formato
1 EA
334,00 €
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
334,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
NB.51
334,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE stopcock
Giunto
top joint: threaded29/32
Grado
for chromatography
tecniche
HPLC: suitable
Diam. est. × lungh. effettiva colonna
44 mm × 572 mm
Volume colonna
600 mL
Volume serbatoio
500 mL
Note legali
Aldrich is a registered trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)