Documenti fondamentali
Z163554
MiniPax® absorbent packets
MiniPax® absorbent packets
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
indicating silica gel, weight 0.5 g (desiccant), L × W 5/8 in. × 1 1/16 in.
About This Item
Codice UNSPSC:
24141516
NACRES:
NB.43
Produttore/marchio commerciale
Multisorb 02-00040AG82
Lungh. × largh.
5/8 in. × 1 1/16 in.
Peso
0.5 g (desiccant)
Descrizione generale
MiniPax® packets are compact, extremely durable, non-dusting, and non-linting with high water vapor trasmission rate and controlled porosity. The packets take up little space in packaging and have a high moisture adsorbing capacity.
Envelopes are formed from sheet of polyethylene fibers has high wet strength and is permeable to both gases and odors. Indicating MiniPax® contain cobalt chloride and should not be used for food or pharmaceutical applications.
  • Compact - The low profile and compact shape of MiniPax® packets saves space and displaces a minimum amount of product. Its flat contour eliminates any potential confusion with a capsule or a pill
  • Maximum surface exposure - The exceptionally narrow seal skirt on only two ends gives MiniPax® packets an unusually large adsorptive surface area for its overall size
  • Integral window - An integral transparent strip permits observation of the contained adsorbent and allows effective use of indicating desiccants to show when moisture has been adsorbed and desiccant should be replaced
Note legali
MiniPax is a registered trademark of Multisorb Technologies, Inc.
Pittogrammi
Health hazard
Avvertenze
Danger
Indicazioni di pericolo
Classi di pericolo
Aquatic Chronic 3 - Carc. 1B
Codice della classe di stoccaggio
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
WGK 3
Not applicable
Elenchi normativi
Forniamo informazioni su eventuali restrizioni prevalentemente per i prodotti chimici. Per altre tipologie di prodotto siamo in grado di fornire soltanto informazioni limitate. Nessuna segnalazione significa che nessuno dei componenti è citato in un elenco. È dovere dell’utilizzatore assicurarsi che il prodotto venga impiegato in maniera sicura e a norme di legge.
EU REACH SVHC Candidate List
CAS No.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
Domande
Recensioni
1 recensori su 1 hanno ricevuto un prodotto campione o hanno partecipato a una promozione
Filtri attivi
  1. 1 recensione solo con voto