Vai a
1.03804
Desiccant sachet 10 g
silica gel with humidity indicator (orangegel) sachet: 7 x 9 cm
Sinonimo/i:
Dessicant bag, Moisture absorber bag
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
50 units
Spedizione prevista il29 maggio 2026daMerck S.p.A
244,00 €
Informazioni su questo articolo
NACRES:
NB.51
UNSPSC Code:
41123003
244,00 €
Spedizione prevista il29 maggio 2026Dettagli
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
Quality Segment
form
granular
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
matrix
Silica gel base material
capacity
250 g/kg water absorbing capacity(20 °C)
mp
>1000 °C
storage temp.
2-30°C
Analysis Note
Water absorption capacity (24 h, 80 % relative humidity): ≥ 20 %
Loss on drying (140°C, 3 h): ≤ 10 %
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
1.038031.038061.03805
form
granular
form
granular
form
granular
form
granular
matrix
Silica gel base material
matrix
-
matrix
silica base material
matrix
Silica gel base material
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
loss
≤10% loss on drying, 140°C, 3 h
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
mp
>1000 °C
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
2-30°C
storage temp.
2-30°C
storage temp.
no temp limit
storage temp.
2-30°C
Classe di stoccaggio
13 - Non Combustible Solids
wgk
nwg
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c