Documenti fondamentali
Z150215
Sigma-Aldrich
Kilo-Lab® transfer lines
brass valve,
needle valve Luer lock
Scegli un formato
1 EA
321,00 €
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
321,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41100000
NACRES:
NB.43
321,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
brass valve
Categorie correlate
Descrizione generale
Convenient fully assembled lines for removing liquid from Kilo-Lab cylinders. Line consists of a brass CGA 510 fitting connected to a 48in. length of metal braided PTFE tubing connected to a metal ball valve with metal needle connector. "T" is placed in-line and is equipped with a needle valve and 6mm I.D. septum inlet for nitrogen flush of transfer line.
Note legali
Kilo-Lab is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)