Documenti fondamentali
Z261475
Luer-to-Tubing Connector
Micro-Mate® female Luer to hose end for 1/16 in. to 3/32 in. I.D. Tubing, nickel plated
Sinonimo/i:
environmental, veterinary
Scegli un formato
4 EA
210,00 €
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
4 EA
210,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
40183110
NACRES:
NB.03
210,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
nickel plated
Produttore/marchio commerciale
Popper 6411
Descrizione generale
Hardware specifically designed for secure, leakproof mating with plastic Luer tip disposable syringes and metal Luer tip glass syringes. 316 SS fittings are noncontaminating, easy to clean and resistant to corrosion.
Chrome-plated brass connectors offer good performance at an economical price. Water tested at 45 psi.
Note legali
Micro-Mate is a registered trademark of Cadence Science
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 8
1 of 8