Documenti fondamentali
Z146242
Sigma-Aldrich
Scienceware® plastic-tubing cutter, replacement blade
size 7/8 in.
Scegli un formato
1 EA
19,90 €
19,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,90 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
19,90 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art
Misura
7/8 in.
Categorie correlate
Descrizione generale
Portable, pocket-sized cutter cuts flexible tubing from 1.6mm to 19mm (¹⁄₁₆ to ¾") O.D.
Caratteristiche e vantaggi
  • Spring-loaded jaw will remain closed for safety when not in use
  • Replaceable, hardened steel blade makes clean, straight cuts
Note legali
Scienceware is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)