Documenti fondamentali
22410-U
Sigma-Aldrich
Imp® tubing cutter
for use with 1/8 in. to 5/8 in. (4 to 15mm) O.D. tubing, pkg of 1 ea
Scegli un formato
1 EA
47,80 €
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
47,80 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41122406
NACRES:
NB.35
47,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Confezionamento
pkg of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Imp
Lungh. × largh. × prof. taglierino
1 11/16 in. × 1 5/16 in. × 7/8 in.
Compatibilità
for use with 1/8" to 5/8" (4 to 15mm O.D. tubing)
Descrizione generale
Tool for cutting metal tubing.
Note legali
Imp is a registered trademark of Stride Tool, Inc.
Prodotto comparabile
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)
Visita l’Archivio dei documenti
I clienti hanno visto anche
Slide 1 of 1
1 of 1
Cutting Wheel for TC-10
58803
Cutting Wheel for TC-10