Documenti fondamentali
Z123552
Sigma-Aldrich
Fluorolube®
Scegli un formato
1 EA
217,00 €
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
217,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
23151816
NACRES:
SB.32
217,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Parametri
1370-4000 cm-1 spectral range
tecniche
IR spectroscopy: suitable
Descrizione generale
For IR sample mulls. 1 oz. tube.
Note legali
Fluorolube is a registered trademark of Gabriel Performance Products, LLC
Codice della classe di stoccaggio
11 - Combustible Solids
WGK 3
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)