Vai a
H8773
Halocarbon oil 27
Sinonimo/i:
1,1,2-trifluoro-2-chloroethene, Chlorotrifluoroethylene homopolymer
Autenticati per visualizzare i prezzi organizzativi e contrattuali.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
A voi/SKUDisponibilitàPrezzo
100 mL
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
207,00 €
Informazioni su questo articolo
Numero CAS:
UNSPSC Code:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.75
MDL number:
207,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine in blocco
Servizio Tecnico
Hai bisogno di aiuto? Il nostro team di scienziati qualificati è a tua disposizione.
Permettici di aiutarti
form
liquid
Quality Segment
SMILES string
FC(=C(F)Cl)F
InChI
1S/C2ClF3/c3-1(4)2(5)6
InChI key
UUAGAQFQZIEFAH-UHFFFAOYSA-N
General description
Halocarbon oil 27 is a polymer of chlorotrifluoroethylene (CTFE). It is used to lubricate pumps in hyperbaric chambers.[1]
Application
Halocarbon oil 27 has been used in the microinjection of zebrafish embryos. It has also been used for injury (axotomy) assays.
Confronta articoli simili
Visualizza il confronto per intero
Mostra le differenze
1 of 1
Questo articolo
H8898378321317667
Silicone oil viscosity 10 cSt (25 °C)
Sigma-Aldrich
378321
Silicone oil
Silicone oil viscosity 5 cSt (25 °C)
Sigma-Aldrich
317667
Silicone oil
form
liquid
form
liquid
form
liquid
form
liquid
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
chlorotrifluoroethylene, polymer, CTFE
-
-
Classe di stoccaggio
10 - Combustible liquids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)