Documenti fondamentali
Z151696
Sigma-Aldrich
Polished IR crystal window
KBr
Scegli un formato
1 EA
135,00 €
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
135,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
12352200
NACRES:
SB.32
135,00 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Richiedi un ordine bulk
Materiali
KBr
tecniche
IR spectroscopy: suitable
diam. × spessore
13 mm × 2 mm
Descrizione generale
Use with magnetic holder (Z112488) for films, neat, or Nujol samples.
Prodotti correlati
N° Catalogo
Descrizione
Determinazione del prezzo
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)