Documenti fondamentali
Z118907
Circulus stirring bars
white, L 54 mm
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
25,80 €
5 EA
124,00 €
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
25,80 €
5 EA
124,00 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
25,80 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
(dumbell)
PTFE end pieces
PTFE-coated bar (dumbell)
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37172-0000
Lunghezza
54 mm
Diam. ancoretta
8 mm
Diam. estremità
20 mm
Colore
white
Descrizione generale
Circulusagnetic stirring bars offer fast mixing action and strong turbulence as well as greater stability with less drifting at higher speeds. Ideal for containers with round or convex bottoms All sizes have solid FDA grade, USP Class VI PTFE® PTFE end disks 20mm (0.79") in diameter, a bar diameter of 8mm (0.315), and an Alnico magnet Manufactured in a registered ISO 9001:2015 facility, as verified by SGS certification. Autoclavable.
Note legali
Circulus is a trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)