Documenti fondamentali
Z189898
Sigma-Aldrich
Spinplus® magnetic stirring bar
size 1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Sinonimo/i:
Stir Bar, Stirbar, Stirring Bar
Scegli un formato
1 EA
19,20 €
19,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Scegli un formato
Cambia visualizzazione
1 EA
19,20 €
About This Item
Codice UNSPSC:
41103806
NACRES:
NB.72
19,20 €
Per informazioni sulla disponibilità, contatta il Servizio Clienti.
Materiali
PTFE-coated
cross PTFE-coated
Confezionamento
pack of 1 ea
Produttore/marchio commerciale
Bel-Art F37144-0112
Lunghezza
38.1 mm
Diametro
15.8 mm
Misura
1 1/2 in. × 1 1/2 in.
Descrizione generale
Cross-shaped bars create a deep vortex for stable operations.
Note legali
Spinplus is a registered trademark of SP Scienceware, a division of SP
Scegli una delle versioni più recenti:
Certificati d'analisi (COA)